8-Pentadecanona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diheptyl ketone, Caprylone
D1545-25G D1545-5G
TCIAD1545-25GEA 264 EUR
TCIAD1545-25G TCIAD1545-5G
8-Pentadecanona ≥99.0% (por GC)
8-Pentadecanona
Formula: C₁₅H₃₀O
MW: 226,4 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: 43 °C
Densidad: 0,787 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009555
Núm. CAS: 818-23-5
EINECS: 212-450-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea2ba9e2520d049e869a80999c107f368c7fcfc4&vid=699075ec0924be436a2476b40c3ad6d2a8bdc8d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 42.0 to 44.0 deg-C