Metoxiacetona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methoxy-2-propanone
M0906-5ML M0906-1ML
TCIAM0906-5MLEA 68 EUR
TCIAM0906-5ML TCIAM0906-1ML
Metoxiacetona ≥96.0% (por GC)
Metoxiacetona
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de fusión: –66 °C
Densidad: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 25°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008768
Núm. CAS: 5878-19-3
EINECS: 227-549-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ee9651276b3b13dbf87fc093b21fe6744e65e54&vid=8ee9651276b3b13dbf87fc093b21fe6744e65e54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %