Acetilacetona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: ACAC, 2,4-Pentanedione
P0052-25ML P0052-500ML
TCIAP0052-25MLEA 16 EUR
TCIAP0052-25ML TCIAP0052-500ML
Acetilacetona ≥99.0% (por GC)
Acetylacetone
Formula: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Pto. de fusión: –23°C
Densidad: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008787
Núm. CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,00081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78079845ff80daac31c096a1fed9ad46c0e5ee31&vid=c66f098bd40083889ce233eb2fa54f111948e6ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %