Acetonilacetona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0101-25ML H0101-500ML H0101-100ML
TCIAH0101-25MLEA 17 EUR
TCIAH0101-25ML TCIAH0101-500ML TCIAH0101-100ML
Acetonilacetona ≥97.0% (por GC)
Acetonilacetona
Formula: C₆H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 188°C
Pto. de fusión: -9°C
Densidad: 0,971 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008792
Núm. CAS: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Índice Merck: 14,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15e2ba330e3dd0559a83eb95f949c1b8195db43f&vid=b03a8441d554643c791acbe015bf5ea95faef13b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %