3,4-Hexanodiona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0573-25ML H0573-5ML
TCIAH0573-25MLEA 112 EUR
TCIAH0573-25ML TCIAH0573-5ML
3,4-Hexanodiona ≥96.0% (por GC)
3,4-Hexanodiona
Formula: C₆H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,9489 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 27°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00010237
Núm. CAS: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a3050bd7f91ee6be202f97ae9bac61d96d1a044&vid=daf69249defccc232807ae2e69acc833202b40d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %