Diacetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0682-25ML B0682-500ML B0682-100ML
TCIAB0682-25MLEA 17 EUR
TCIAB0682-25ML TCIAB0682-500ML TCIAB0682-100ML
Diacetilo ≥98.0% (por GC)
Diacetilo
Formula: C₄H₆O₂
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008756
Núm. CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,02966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=400243065b1b026f80284d72df81a61550d4fda2&vid=efa2d3b18bb5cdcefd3b4d9ff5a4d2aba7467728&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %