Acetato de sec-butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Methylpropyl acetate
A0025-25ML A0025-500ML
TCIAA0025-25MLEA 16 EUR
TCIAA0025-25ML TCIAA0025-500ML
Acetato de sec-butilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de sec-butilo
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de fusión: -98.9
Pto. de inflamación: 18°C
Número MDL: MFCD00009328
Núm. CAS: 105-46-4
EINECS: 203-300-1
UN: 1123
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,01536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2fa2b8a5b7d2fd4e664a33e140741ac94bfd7db&vid=398d183458e25ab2f77ea771eadbc4848a5df897&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %