Acetato de isobutilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isobutilo acetato
A0034-25ML A0034-500ML
TCIAA0034-25MLEA 16 EUR
TCIAA0034-25ML TCIAA0034-500ML
Acetato de isobutilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de isobutilo
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 117°C
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 21°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008932
Núm. CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,05130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7e208f20136ed222d6d65b05ab5dd76117eaa2e&vid=ed2986b5d5c9ac4a424f65f0baf70fe63dc2d586&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %