Acetato de isopentilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isopentilo acetato, Isoamilo acetato
A0033-25ML
A0033-500ML
TCIAA0033-25MLEA
17
EUR
TCIAA0033-25ML
TCIAA0033-500ML
Acetato de isopentilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de isopentilo
Formula:
C₇H₁₄O₂ MW: 130.19 g/mol Pto. Ebullición: 141°C Pto. de fusión: -78 Pto. de inflamación: 38°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008946 Núm. CAS: 123-92-2 EINECS: 204-662-3 UN: 1104 ADR: 3 III Índice Merck: 14,05111 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |