Acetato de terc-butilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,1-Dimethylethyl acetate
A0026-25ML A0026-500ML
TCIAA0026-25MLEA 17 EUR
TCIAA0026-25ML TCIAA0026-500ML
Acetato de terc-butilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de terc-butilo
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de inflamación: 15°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008807
Núm. CAS: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,01537
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e6003257f04841cbd20d88a45f63c6c44dc209&vid=b352bc7a2ac3671ca78fb05f2d847d25dbea7fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 1.0