Acetato de isopropilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isopropilo acetato
A0036-25ML A0036-500ML
TCIAA0036-25MLEA 17 EUR
TCIAA0036-25ML TCIAA0036-500ML
Acetato de isopropilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de isopropilo
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 7°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008877
Núm. CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,05205
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f51d2081ca035eab1a09491d3b9c3732b27e5e&vid=9a4034c6f9b0414c27099ad193c41cc11b6794ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %