Butilo acetato ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
A0024-25ML A0024-500ML
TCIAA0024-25MLEA 16 EUR
TCIAA0024-25ML TCIAA0024-500ML
Butilo acetato ≥99.0% (por GC)
Butilo acetato
Formula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 28°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009445
Núm. CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8b3adbd5bc57ba571aafcf4e56d9ae4e5c2fbef&vid=1fb9dc157824122d110c3559fcaca4b12d9386ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %