Acetato de heptilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0904-25ML A0904-500ML
TCIAA0904-25MLEA 16 EUR
TCIAA0904-25ML TCIAA0904-500ML
Acetato de heptilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de heptilo
Formula: C₉H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 192°C
Pto. de fusión: -50°C
Densidad: 0,8891 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 69°C
Número MDL: MFCD00027311
Núm. CAS: 112-06-1
EINECS: 203-932-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dcf28335ca6c00a59a3e518a48966c90121e2ba&vid=30e3c0b89a636833cfe6f37993f933c3a7b36f3a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %