Acetato de hexilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acetic acid hexyl ester
A0032-25ML A0032-500ML
TCIAA0032-25MLEA 16 EUR
TCIAA0032-25ML TCIAA0032-500ML
Acetato de hexilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de hexilo
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Pto. Ebullición: 169°C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009524
Núm. CAS: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e61aa227bb687c7418ea33167ed1e09fd3b7325&vid=c3d7e3b7722c4f2e6cba91efb93e3a1d74c29e86&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %