Acetato de pentilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A0021-25ML A0021-500ML
TCIAA0021-25MLEA 16 EUR
TCIAA0021-25ML TCIAA0021-500ML
Acetato de pentilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de pentilo
Formula: C₇H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de fusión: –71 °C
Densidad: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 45°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009500
Núm. CAS: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcebb8adcd536407ec2a19a334d1dcbad6b0acec&vid=b96d23095d205e1a275f89c8c817ce1ee945d175&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %