Acetato de ciclohexilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetic acid cyclohexyl ester
A0028-25ML A0028-500ML
TCIAA0028-25MLEA 16 EUR
TCIAA0028-25ML TCIAA0028-500ML
Acetato de ciclohexilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de ciclohexilo
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142.2 g/mol
Pto. Ebullición: 174°C
Pto. de fusión: -77
Pto. de inflamación: 58°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003850
Núm. CAS: 622-45-7
EINECS: 210-736-6
UN: 2243
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eec09b36919476a6e02aede149328fd7733b9a7d&vid=6294f6b4a0d356d3e8966aac3802e030d5d8339a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %