Ácido láurico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido dodecanoico
L0011-25G L0011-500G
TCIAL0011-25GEA 18 EUR
TCIAL0011-25G TCIAL0011-500G
Ácido láurico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido láurico
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 298°C
Pto. de fusión: 42…45 °C
Densidad: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002736
Núm. CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Índice Merck: 14,05384
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5ef9d55108db0639b8795cd21f9664b09caed24&vid=6925feffc25737ccc153e1117bdc98408d3ea96e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency