Ácido heptadecanoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0019-25G
H0019-500G
H0019-100G
TCIAH0019-25GEA
67
EUR
TCIAH0019-25G
TCIAH0019-500G
TCIAH0019-100G
Ácido heptadecanoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido heptadecanoico
Formula:
C₁₇H₃₄O₂ Pto. Ebullición: 220°C Pto. de fusión: 63 °C Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002751 Núm. CAS: 506-12-7 EINECS: 208-027-1 Índice Merck: 14,05751 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...