Ácido heptanoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido enántico
H0030-25ML H0030-500ML
TCIAH0030-25MLEA 17 EUR
TCIAH0030-25ML TCIAH0030-500ML
Ácido heptanoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido heptanoico
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Pto. Ebullición: 223°C
Pto. de fusión: –8°C
Pto. de inflamación: 120°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004426
Núm. CAS: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,04660
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c398457150057d694b2c2c6eb880e799a7f155a&vid=d1511ebd9c1342c1d875d94749293108c53b3ca4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %