Ácido palmítico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido hexadecanoico
P0002-25G
P0002-500G
TCIAP0002-25GEA
16
EUR
TCIAP0002-25G
TCIAP0002-500G
Ácido palmítico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido palmítico
Formula:
C₁₆H₃₂O₂ MW: 256.43 g/mol Pto. Ebullición: 352°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002747 Núm. CAS: 57-10-3 EINECS: 200-312-9 Índice Merck: 14,06996 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 62.0 to 66.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...