Ácido hexanoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Hexanoic acid

H0105-25ML H0105-500ML
TCIAH0105-25MLEA 18 EUR
TCIAH0105-25ML TCIAH0105-500ML
Ácido hexanoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido hexanoico
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de fusión: –3°C
Densidad: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004421
Núm. CAS: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN: 2829
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01759
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bbddc56e07d574fb847d5507e056c1b486a81b6&vid=370122cb29e71441bed76a94f46bc986b915280e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR