Ácido pelargónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Ácido nonanoico

P0952-25ML P0952-100ML P0952-500ML
TCIAP0952-25MLEA 16 EUR
TCIAP0952-25ML TCIAP0952-100ML TCIAP0952-500ML
Ácido pelargónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido pelargónico
Formula: C₉H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 254°C
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 0,9055 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 140°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004433
Núm. CAS: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,07070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6fbbe29c4f457eba635949355d5dea107093c63&vid=a6fbbe29c4f457eba635949355d5dea107093c63&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR