Ácido esteárico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
S0163-25G S0163-500G
TCIAS0163-25GEA 16 EUR
TCIAS0163-25G TCIAS0163-500G
Ácido esteárico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido esteárico
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Pto. Ebullición: 240°C
Pto. de fusión: 67 °C
Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002752
Núm. CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Índice Merck: 14,08804
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75ff009b9bba4c6d7c28ab3c541f1dcc4c9739f9&vid=f72448c356a8d236535ad340eb7277dd7cec412b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency