Ácido caprílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido octanoico
O0027-25ML O0027-500ML
TCIAO0027-25MLEA 20 EUR
TCIAO0027-25ML TCIAO0027-500ML
Ácido caprílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido caprílico
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Pto. Ebullición: 238°C
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 109°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004429
Núm. CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01765
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8baff9f55c6508039e8ff1f7c22673d6be99ea8c&vid=2edb695e0219190de2a1295502164a676b16d239&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %