Ácido valérico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Pentanoic acid

V0003-25ML V0003-500ML
TCIAV0003-25MLEA 17 EUR
TCIAV0003-25ML TCIAV0003-500ML
Ácido valérico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido valérico
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Pto. Ebullición: 186°C
Pto. de fusión: -32
Pto. de inflamación: 96°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004413
Núm. CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,09904
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11c5107eb93cde517daee7119af10553509d0e7c&vid=192d1cac2b91a651275593d23de0e89bccfa4d83&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR