Ácido propiónico 99,0 GC, T
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Propanoic acid
P0500-25ML P0500-500ML
TCIAP0500-25MLEA 16 EUR
TCIAP0500-25ML TCIAP0500-500ML
Ácido propiónico 99,0 GC, T
Ácido propiónico
Formula: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: -21
Pto. de inflamación: 52°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002756
Núm. CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8 II
IR: 01-2119486971-24
Índice Merck: 14,07825
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9d88ed3e3a49cf8f578750bdec622d606f3ee16&vid=58375ddbeab91a5acd1c9bb67a8944eae3f568a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %