Ácido tetracosanoico ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetracosanoic acid
T0076-1G T0076-25G T0076-5G
TCIAT0076-1GEA 44 EUR
TCIAT0076-1G TCIAT0076-25G TCIAT0076-5G
Ácido tetracosanoico ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Ácido tetracosanoico
Formula: C₂₄H₄₈O₂
Pto. Ebullición: 406 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 87 °C
Densidad: 0,8207 g/cm³ (100 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002810
Núm. CAS: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Índice Merck: 14,05488
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d01bd7d85b1d11b7334d13673e2d76dd9d6e523&vid=69e5fea931a68be5ea81bb1d6f76ca1ef7b08676&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C