Ácido mirístico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido tetradecanoico
M0476-25G
M0476-500G
TCIAM0476-25GEA
16
EUR
TCIAM0476-25G
TCIAM0476-500G
Ácido mirístico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido mirístico
Formula:
C₁₄H₂₈O₂ MW: 228,38 g/mol Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 51…54 °C Densidad: 0,8622 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: ≥ 165 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00002744 Núm. CAS: 544-63-8 EINECS: 208-875-2 Índice Merck: 14,06333 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 54.0 to 57.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...