Propionato de potasio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Propionicacidpotassiumsalt, Propionic acid potassium salt
P0510-25G P0510-500G
TCIAP0510-25GEA 16 EUR
TCIAP0510-25G TCIAP0510-500G
Propionato de potasio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Propionato de potasio
Formula: C₃H₅KO₂
Número MDL: MFCD00045936
Núm. CAS: 327-62-8
EINECS: 206-323-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f5625a9d9ff465211d3ab3876bdbed99869aa7f&vid=007d8b56cc7f354e361cb0d16c63a12dd330ea34&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency