Propionato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0512-25G P0512-500G
TCIAP0512-25GEA 17 EUR
TCIAP0512-25G TCIAP0512-500G
Propionato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Propionato de sodio
Formula: C₃H₅NaO₂
Pto. de fusión: 288,76 °C
Pto. de inflamación: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002759
Núm. CAS: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Índice Merck: 14,08669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db3fd38eec93ce9516288a6919b2aebb00c0f7e&vid=7ab4bbfa911efefa8b168875e390830ceee38f7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency