1,1,2,2-Tetracloroetano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tetracloruro de acetileno
T0063-25G T0063-500G
TCIAT0063-25GEA 18 EUR
TCIAT0063-25G TCIAT0063-500G
1,1,2,2-Tetracloroetano ≥97.0% (por GC)
1,1,2,2-Tetracloroetano
Formula: Cl₂HCCHCl₂
MW: 167.85 g/mol
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de fusión: –44°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000848
Núm. CAS: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
UN: 1702
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,09189
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f145031abedf97ad5c66e1ad218cc0f7459f9b2d&vid=a8fd02f4f04dfb2e7f5c0352998482a7ad98f01b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %