1,1,2-Tricloroetano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0381-25G T0381-500G
TCIAT0381-25GEA 17 EUR
TCIAT0381-25G TCIAT0381-500G
1,1,2-Tricloroetano ≥98.0% (por GC)
1,1,2-Tricloroetano
Formula: Cl₂HCCH₂Cl
MW: 133,4 g/mol
Pto. Ebullición: 114°C
Pto. de fusión: –35,5 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000852
Núm. CAS: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,09637
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e79cb7c337faa9c9df90e95feaf86dfe5418624e&vid=d9a4e1651d694bdb99d47bf6a25919d6ccd73db7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %