1,2-Dicloropropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Propylene dichloride
D0398-25G D0398-500G
TCIAD0398-25GEA 16 EUR
TCIAD0398-25G TCIAD0398-500G
1,2-Dicloropropano ≥98.0% (por GC)
1,2-Dicloropropano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112,99 g/mol
Pto. Ebullición: 97°C
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 14°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000868
Núm. CAS: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,07854
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68b76c1267e272edfe583bbd249d3f6194482e19&vid=243dc90cffa4b9ab58b394b3c2d38897bc574f95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %