1,3-Dicloropropano
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trimethylendichloride
D0399-25ML D0399-250ML
TCIAD0399-25MLEA 34 EUR
TCIAD0399-25ML TCIAD0399-250ML
1,3-Dicloropropano
1,3-Dicloropropano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de fusión: –99,5 °C
Densidad: 1,1717 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 21°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000999
Núm. CAS: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f7bc42fad4c3b4aa4cfdb7f7c1a70fa112a1c3&vid=a930d4ff7801b6f685a164744634a8a0d41f3c6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %