1,4-Diclorobutano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D0349-25ML
D0349-500ML
TCIAD0349-25MLEA
16
EUR
TCIAD0349-25ML
TCIAD0349-500ML
1,4-Diclorobutano ≥98.0% (por GC)
1,4-Diclorobutano
Formula:
ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl Pto. Ebullición: 155°C Pto. de fusión: –38 °C Densidad: 1,1457 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 53°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001011 Núm. CAS: 110-56-5 EINECS: 203-778-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |