1-Clorobutano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: n-Butyl Chloride
C0142-25ML C0142-500ML
TCIAC0142-25MLEA 17 EUR
TCIAC0142-25ML TCIAC0142-500ML
1-Clorobutano ≥99.0% (por GC)
1-Clorobutano
Formula: CH₃(CH₂)₃Cl
MW: 92,57 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0,8862 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –13°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001009
Núm. CAS: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80b837775fb8cf99752f1a054416fd7aa25c2963&vid=98d417ece07d7567bc2348fa8a773aa8fe706cc7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %