1-Clorododecano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Lauryl chloride, Dodecylchloride
C0163-25ML C0163-500ML
TCIAC0163-25MLEA 16 EUR
TCIAC0163-25ML TCIAC0163-500ML
1-Clorododecano ≥97.0% (por GC)
1-Clorododecano
Formula: C₁₂H₂₅Cl
Pto. Ebullición: 260°C
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013688
Núm. CAS: 112-52-7
EINECS: 203-981-5
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8024b629a18030884bc8f716034ee400f0676ddc&vid=01fd71f8766a7a260f3cdb26d5df7b84956acb04&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %