1-Cloroheptano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0182-25ML C0182-500ML
TCIAC0182-25MLEA 21 EUR
TCIAC0182-25ML TCIAC0182-500ML
1-Cloroheptano ≥99.0% (por GC)
1-Cloroheptano
Formula: C₇H₁₅Cl
Pto. Ebullición: 159°C
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 45°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001021
Núm. CAS: 629-06-1
EINECS: 211-070-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c972857ce7e89598de2bf6aae0ea22d6a80d0119&vid=809e34b2ce7fcce9ef5966df39e17e079665500d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %