1-Clorohexano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0184-25ML
C0184-500ML
TCIAC0184-25MLEA
16
EUR
TCIAC0184-25ML
TCIAC0184-500ML
1-Clorohexano ≥95.0% (por GC)
1-Clorohexano
Formula:
C₆H₁₃Cl Pto. Ebullición: 135°C Pto. de fusión: –94 °C Densidad: 0,872 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 27°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001018 Núm. CAS: 544-10-5 EINECS: 208-859-5 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,02144 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...