1-Cloropropano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0266-25ML C0266-500ML
TCIAC0266-25MLEA 16 EUR
TCIAC0266-25ML TCIAC0266-500ML
1-Cloropropano ≥99.0% (por GC)
1-Cloropropano
Formula: C₃H₇Cl
MW: 78.54 g/mol
Pto. Ebullición: 46°C
Pto. de fusión: -122.8
Pto. de inflamación: -31
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000995
Núm. CAS: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
UN: 1278
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,07847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c7cc02518aa050be259d251ff4c8695727f8af9&vid=13117ccf0d1e0a728caa4bfcd9a58cf15615688c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %