2-Clorobutano ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

C0143-25ML C0143-500ML
TCIAC0143-25MLEA 18 EUR
TCIAC0143-25ML TCIAC0143-500ML
2-Clorobutano ≥99.0% (por GC)
2-Clorobutano
Formula: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Pto. Ebullición: 68°C
Pto. de fusión: –132 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –10°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000871
Núm. CAS: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01561
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3970d78083194884ed74fbc8f7a5d6bc7d190e29&vid=640339b619e649e33c17ebf8232b6cf3ce4a7b66&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR