2-Cloropropano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0267-25ML C0267-500ML
TCIAC0267-25MLEA 17 EUR
TCIAC0267-25ML TCIAC0267-500ML
2-Cloropropano ≥99.0% (por GC)
2-Cloropropano
Formula: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Pto. Ebullición: 35°C
Pto. de fusión: –117°C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –32°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000867
Núm. CAS: 75-29-6
EINECS: 200-858-8
UN: 2356
ADR: 3,I
Índice Merck: 14,05211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8d6230cd4b85dbf2916990fb558b76a82e9e126&vid=d604190d0f4fef566782b1204a61b3dda3eabf32&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %