Diclorometano ≥99.9% estabilizado, SPECTRONORM® para espectroscopia
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Metileno cloruro
Estabilización: ∼ 50 ppm estabilizado con 2-metil-2-buteno
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
84702.320EA 192 EUR
84702.320 84702.260
Diclorometano ≥99.9% estabilizado, SPECTRONORM® para espectroscopia
Diclorometano
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formula: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Pto. Ebullición: 39.8
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,06140
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) ≥ 99,9 %
Acidity ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 100 ppm
Absorbance (235 nm) ≤ 0,52
Absorbance (240 nm) ≤ 0,16
Absorbance (245 nm) ≤ 0,07
Absorbance (250 nm) ≤ 0,02
Absorbance (from 255 nm) ≤ 0,01
Transmittance (235 nm) ≥ 30 %
Transmittance (240 nm) ≥ 70 %
Transmittance (245 nm) ≥ 85 %
Transmittance (250 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 255 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1,0 ppb
Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS