1,3-Dicloroacetona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0401-25G D0401-500G
TCIAD0401-25GEA 33 EUR
TCIAD0401-25G TCIAD0401-500G
1,3-Dicloroacetona ≥98.0% (por GC)
1,3-Dicloroacetona
Formula: ClH₂CC(O)CH₂Cl
MW: 126.97 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de inflamación: 95
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000937
Núm. CAS: 534-07-6
EINECS: 208-585-6
UN: 2649
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,03052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=477a876a014788e288d83674426304dc09ec86e9&vid=a50153f77947fd8d174138be213ff66661d71626&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency