6-Cloro-2-hexanona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
6-Chlorohexan-2-one
C1333-25ML
C1333-250ML
TCIAC1333-25MLEA
60
EUR
TCIAC1333-25ML
TCIAC1333-250ML
6-Cloro-2-hexanona ≥97.0% (por GC)
6-Cloro-2-hexanona
Formula:
C₆H₁₁ClO MW: 134.61 g/mol Pto. Ebullición: 79°C Pto. de inflamación: 91°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00191625 Núm. CAS: 10226-30-9 EINECS: 233-546-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...