Cloroacetona 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Chloropropanone
Estabilización:
Stabilised with epoxidized soybean oil
Stabilized with 0.1% epoxidized soybean oil
Purity: 95%
CAS No.: 78-95-5
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Colourless to brown liquid
Density: 1.161
Refractive Index: 1.4340
Appearance: Colourless to brown
Odour: Pungent
pH: 4.3
Melting Point: -45°
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 605369
Merck Reference: 14,2114
UN No.: 1695
MDL No.: MFCD00000936
Formula:
C₃H₅ClO MW: 92,52 g/mol Pto. Ebullición: 118…120 °C Pto. de fusión: –45 °C Densidad: 1,161 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000936 Núm. CAS: 78-95-5 EINECS: 201-161-1 UN: 1695 ADR: 6.1,I Índice Merck: 14,2114 |