(Clorometoxi)etano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Chloromethyl ethyl ether
C0201-25G C0201-500G C0201-100G
TCIAC0201-25GEA 62 EUR
TCIAC0201-25G TCIAC0201-500G TCIAC0201-100G
(Clorometoxi)etano ≥96.0% (por GC)
(Clorometoxi)etano
Formula: ClCH₂OCH₂CH₃
MW: 94,54 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 1,0188 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 7°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000887
Núm. CAS: 3188-13-4
EINECS: 221-687-5
UN: 2354
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb737e98551ae005790ae1c446287f4ead64b4b&vid=f8883037e1ae6b03836ed88027f50b15fc0700cd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %