Dicloro(metoxi)metano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1645-25G D1645-250G
TCIAD1645-25GEA 41 EUR
TCIAD1645-25G TCIAD1645-250G
Dicloro(metoxi)metano ≥97.0% (por GC)
Dicloro(metoxi)metano
Formula: C₂H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 85°C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 22°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000828
Núm. CAS: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93fc349ff296d0c66266e11c6ecd87c40e1d8004&vid=68027ceeb92801d5a47f671890630f7e68842c34&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %