1,2-Bis(2-cloroetoxi)etano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0471-25ML B0471-500ML
TCIAB0471-25MLEA 17 EUR
TCIAB0471-25ML TCIAB0471-500ML
1,2-Bis(2-cloroetoxi)etano ≥98.0% (por GC)
1,2-Bis(2-cloroetoxi)etano
Formula: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de fusión: –31,5 °C
Densidad: 1,1024 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 126°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000976
Núm. CAS: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96942123f64b2be7729b6fb13f00f9dd03b95796&vid=42027c47c0f4c430b84e9eeb05c0d322d1c8c7d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %