2,3-Dicloro-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D0403-25G
D0403-500G
D0403-100G
TCIAD0403-25GEA
58
EUR
TCIAD0403-25G
TCIAD0403-500G
TCIAD0403-100G
2,3-Dicloro-1-propanol ≥98.0% (por GC)
2,3-Dicloro-1-propanol
Formula:
C₃H₆Cl₂O Pto. Ebullición: 183 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 93°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040446 Núm. CAS: 616-23-9 EINECS: 210-470-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...